Anti-SLC6A3 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 350) [clone: mAb16]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP2-22164UVEA 709 EUR InStock
NOVUNBP2-22164UV
Anti-SLC6A3 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 350) [clone: mAb16]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC6A3 (solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter), member 3)
Clonality: monoclonal
Clone: mAb16
Conjugation: DyLight® 350
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité