Anti-LAMP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: H4B4]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP2-22217EA 573 EUR InStock
NOVUNBP2-22217
Anti-LAMP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: H4B4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LAMP2 (lysosomal-associated membrane protein 2)
Clonality: monoclonal
Clone: H4B4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité