Anti-SLC2A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-22218 NBP2-22218SS
NOVUNBP2-22218EA 642 EUR InStock
NOVUNBP2-22218 NOVUNBP2-22218SS
Anti-SLC2A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC2A2 (solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité