Anti-RTEL1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP2-22360VEA 709 EUR InStock
NOVUNBP2-22360V
Anti-RTEL1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RTEL1 (regulator of telomere elongation helicase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 405
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité