Anti-Bat Immunoglobulin Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: BT1-4F10]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-23483 NBP2-23483SS
NOVUNBP2-23483EA 567 EUR InStock
NOVUNBP2-23483 NOVUNBP2-23483SS
Anti-Bat Immunoglobulin Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: BT1-4F10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Bat Immunoglobulin
Clonality: monoclonal
Clone: BT1-4F10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité