Anti-DNM1L Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4E11B11]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-23489 NBP2-23489SS
NOVUNBP2-23489EA 558 EUR InStock
NOVUNBP2-23489 NOVUNBP2-23489SS
Anti-DNM1L Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4E11B11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DNM1L (dynamin 1-like)
Clonality: monoclonal
Clone: 4E11B11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité