Anti-GLI2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-23602 NBP2-23602SS
NOVUNBP2-23602EA 595 EUR InStock
NOVUNBP2-23602 NOVUNBP2-23602SS
Anti-GLI2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GLI2 (GLI family zinc finger 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité