Anti-MAP3K14 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-23603-A NBP2-23603-B
NOVUNBP2-23603-AEA 255 EUR InStock
NOVUNBP2-23603-A NOVUNBP2-23603-B
Anti-MAP3K14 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAP3K14 (mitogen-activated protein kinase kinase kinase 14)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité