Anti-PON1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G8D3]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-23610 NBP2-23610SS
NOVUNBP2-23610EA 542 EUR InStock
NOVUNBP2-23610 NOVUNBP2-23610SS
Anti-PON1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G8D3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PON1 (paraoxonase 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 4G8D3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité