Anti-FHOD3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP2-24544EA 425 EUR InStock
NOVUNBP2-24544
Anti-FHOD3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FHOD3 (formin homology 2 domain containing 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité