Anti-GATA4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP2-24585EA 431 EUR InStock
NOVUNBP2-24585
Anti-GATA4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GATA4 (GATA binding protein 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité