Anti-TNFRSF11A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 64C1385.1]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP2-24702EA 589 EUR InStock
NOVUNBP2-24702
Anti-TNFRSF11A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 64C1385.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TNFRSF11A (tumor necrosis factor receptor superfamily, member 11a, NFKB activator)
Clonality: monoclonal
Clone: 64C1385.1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Lambda
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité