Anti-TLR5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 19D759.2]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP2-24787EA 615 EUR InStock
NOVUNBP2-24787
Anti-TLR5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 19D759.2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TLR5 (toll-like receptor 5)
Clonality: monoclonal
Clone: 19D759.2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité