Anti-TP53BP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6B3E10]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-25028 NBP2-25028SS
NOVUNBP2-25028EA 615 EUR InStock
NOVUNBP2-25028 NOVUNBP2-25028SS
Anti-TP53BP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6B3E10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TP53BP1 (tumor protein p53 binding protein 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 6B3E10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité