Anti-S100A8/A9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 48M7C7]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP2-25256EA 546 EUR InStock
NOVUNBP2-25256
Anti-S100A8/A9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 48M7C7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: S100A8/A9
Clonality: monoclonal
Clone: 48M7C7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité