Anti-EIF2A Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 3A7B11]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-26296 NBP2-26296SS
NOVUNBP2-26296EA 542 EUR InStock
NOVUNBP2-26296 NOVUNBP2-26296SS
Anti-EIF2A Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 3A7B11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EIF2A (eukaryotic translation initiation factor 2A, 65kDa)
Clonality: monoclonal
Clone: 3A7B11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité