Anti-NBS1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7E4A2]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP2-26297SSEA 201 EUR InStock
NOVUNBP2-26297SS NOVUNBP2-26297
Anti-NBS1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7E4A2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NBS1
Clonality: monoclonal
Clone: 7E4A2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2 Alpha
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité