Anti-S1PR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP2-26691EA 574 EUR InStock
NOVUNBP2-26691
Anti-S1PR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: S1PR2 (sphingosine-1-phosphate receptor 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité