Anti-Macrophage Inflammatory Protein 3 alpha Rat Monoclonal Antibody [clone: 4N5F7]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP2-27142EA 425 EUR InStock
NOVUNBP2-27142
Anti-Macrophage Inflammatory Protein 3 alpha Rat Monoclonal Antibody [clone: 4N5F7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Macrophage Inflammatory Protein 3 alpha
Clonality: monoclonal
Clone: 4N5F7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité