Anti-TLR2 Rat Monoclonal Antibody [clone: 11G5]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP2-27166EA 535 EUR InStock
NOVUNBP2-27166
Anti-TLR2 Rat Monoclonal Antibody [clone: 11G5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TLR2 (toll-like receptor 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 11G5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité