Anti-TLR7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G6]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP2-27332EA 602 EUR InStock
NOVUNBP2-27332
Anti-TLR7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TLR7 (toll-like receptor 7)
Clonality: monoclonal
Clone: 4G6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité