Anti-IL17A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H1524]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP2-27338EA 301 EUR InStock
NOVUNBP2-27338
Anti-IL17A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H1524]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL17A (interleukin 17A)
Clonality: monoclonal
Clone: 4H1524
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité