Anti-TNFRSF10A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 32A1380]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP2-27350EA 659 EUR InStock
NOVUNBP2-27350
Anti-TNFRSF10A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 32A1380]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TNFRSF10A (tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10a)
Clonality: monoclonal
Clone: 32A1380
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité