Anti-AIM2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10M2B3]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP2-27355EA 586 EUR InStock
NOVUNBP2-27355
Anti-AIM2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10M2B3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AIM2 (absent in melanoma 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 10M2B3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité