Anti-SPINK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-29620 NBP2-29620SS
NOVUNBP2-29620EA 438 EUR InStock
NOVUNBP2-29620 NOVUNBP2-29620SS
Anti-SPINK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SPINK1 (serine peptidase inhibitor, Kazal type 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité