Anti-BST2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E2]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-29621 NBP2-29621SS
NOVUNBP2-29621EA 438 EUR InStock
NOVUNBP2-29621 NOVUNBP2-29621SS
Anti-BST2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BST2 (bone marrow stromal cell antigen 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 200
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité