Anti-ERBB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-29624 NBP2-29624SS
NOVUNBP2-29624EA 438 EUR InStock
NOVUNBP2-29624 NOVUNBP2-29624SS
Anti-ERBB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ERBB2 (v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité