Anti-SARM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-29625 NBP2-29625SS
NOVUNBP2-29625EA 438 EUR InStock
NOVUNBP2-29625 NOVUNBP2-29625SS
Anti-SARM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SARM1 (sterile alpha and TIR motif containing 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité