Anti-GLI3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-29627 NBP2-29627SS
NOVUNBP2-29627EA 428 EUR InStock
NOVUNBP2-29627 NOVUNBP2-29627SS
Anti-GLI3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GLI3 (GLI family zinc finger 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité