Anti-GPR39 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NLS139 NLS139SS
NOVUNLS139EA 507 EUR InStock
NOVUNLS139 NOVUNLS139SS
Anti-GPR39 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal GPR39 Antibody. Tested Applications: Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Human, Mouse.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:100
Type: Primary
Antigen: GPR39
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité