Anti-FPR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NLS1878 NLS1878SS
NOVUNLS1878EA 698 EUR InStock
NOVUNLS1878 NOVUNLS1878SS
Anti-FPR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The FPRL1 / FPR2 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to FPRL1 / FPR2. This antibody reacts with human, mouse, rat. The FPRL1 / FPR2 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:300
Type: Primary
Antigen: FPRL1/FPR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité