Anti-GPR119 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NLS548 NLS548SS
NOVUNLS548EA 523 EUR InStock
NOVUNLS548 NOVUNLS548SS
Anti-GPR119 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal GPR119 Antibody. Tested Applications: Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Human, Mouse.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:100.
Type: Primary
Antigen: GPR119 (G protein-coupled receptor 119)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité