Anti-MTNR1B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NLS932 NLS932SS
NOVUNLS932EA 562 EUR InStock
NOVUNLS932 NOVUNLS932SS
Anti-MTNR1B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal Melatonin Receptor 1B Antibody. Tested Applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Human, Mouse.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:100.
Type: Primary
Antigen: MTNR1B (melatonin receptor 1B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité