Anti-Catenin gamma (Plakoglobin) Mouse Monoclonal Antibody [clone: CN-3]
Fournisseur: Boster
BSBTMA1012EA 550 EUR InStock
BSBTMA1012
Anti-Catenin gamma (Plakoglobin) Mouse Monoclonal Antibody [clone: CN-3]
Anticorps
Mouse IgG monoclonal antibody for Catenin gamma (Plakoglobin), junction plakoglobin ( JUP) detection. Tested with WB, IHC-F, ICC in Human; chicken; rat. No cross reactivity with other proteins.
Reconstitute with 1,2% sodium acetate or neutral PBS.
If 1 ml of PBS is used, the antibody concentration will be 100 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: Catenin gamma (Plakoglobin)
Clonality: Monoclonal
Clone: CN-3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Bovine
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité