Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CEA Mouse Monoclonal Antibody [clone: CEA-9]

Fournisseur: Boster
BSBTMA1023EA 550 EUR InStock
BSBTMA1023
Anti-CEA Mouse Monoclonal Antibody [clone: CEA-9]
Anticorps
Mouse IgG monoclonal antibody for CEA, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1 (CEACAM1) detection. Tested with WB, IHC-P in Human. No cross reactivity with other proteins.

Carcinoembryonic antigen is a complex immunoreactive glycoprotein with a molecular weight of 180,000 comprising 60% carbohydrate. It is found in adenocarcinomas of endodermally derived digestive system epithelia and in fetal colon.Carcinoembryonic antigen is one of the most widely used tumor markers in serum immunoassay determinations of carcinoma.

Mouse ascites fluid, 1.2% sodium acetate, 2mg BSA, with 0.01mg NaN3 as preservative.

Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: CEA
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité