Anti-Nebulin Mouse Monoclonal Antibody [clone: Neb-20]
Fournisseur: Boster
BSBTMA1069EA 550 EUR InStock
BSBTMA1069
Anti-Nebulin Mouse Monoclonal Antibody [clone: Neb-20]
Anticorps
Mouse IgG monoclonal antibody for Nebulin, nebulin (NEB) detection. Tested with WB in Human; mouse; rat; frog; chicken. No cross reactivity with other proteins.
Reconstitute with 1,2% sodium acetate or neutral PBS.
If 1 ml of PBS is used, the antibody concentration will be 100 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: Nebulin
Clonality: Monoclonal
Clone: Neb-20
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Chicken
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité