Anti-PKB alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: IML-26]
Fournisseur: Boster
BSBTMA1085EA 550 EUR InStock
BSBTMA1085
Anti-PKB alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: IML-26]
Anticorps
Mouse IgG monoclonal antibody for PKB alpha, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1 (AKT1) detection. Tested with WB in Human; mouse; rat; chicken. No cross reactivity with other proteins.
Reconstitute with 1,2% sodium acetate or neutral PBS.
If 1 ml of PBS is used, the antibody concentration will be 100 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: PKB alpha
Clonality: Monoclonal
Clone: IML-26
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Chicken
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité