Anti-beta-HCG Mouse Monoclonal Antibody [clone: HCG-8]
Fournisseur: Boster
BSBTMA1111EA 550 EUR InStock
BSBTMA1111
Anti-beta-HCG Mouse Monoclonal Antibody [clone: HCG-8]
Anticorps
Mouse IgG monoclonal antibody for beta-HCG, chorionic gonadotropin, beta polypeptide (CGB) detection. Tested with IHC-P in Human. No cross reactivity with other proteins.
Reconstitute with 1,2% sodium acetate or neutral PBS.
If 1 ml of PBS is used, the antibody concentration will be 100 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: beta-HCG
Clonality: Monoclonal
Clone: HCG-8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité