Anti-HPK1 / MAP4K1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB05454EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB05454
Anti-HPK1 / MAP4K1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HPK1 / MAP4K1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité