Anti-GLTSCR2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB06549EA 194 EUR InStock
EVBIEB06549
Anti-GLTSCR2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GLTSCR2 (glioma tumor suppressor candidate region gene 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité