Anti-TOM1L2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB06556EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB06556
Anti-TOM1L2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TOM1L2 (target of myb1-like 2 (chicken))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité