Anti-CFH Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB06848EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB06848
Anti-CFH Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CFH (complement factor H)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité