Anti-CBX3 / HP1 Gamma Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB06959EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB06959
Anti-CBX3 / HP1 Gamma Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CBX3 / HP1 Gamma
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité