Anti-AMPH Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB07245EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB07245
Anti-AMPH Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AMPH (amphiphysin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité