Anti-X-arrestin / arrestin 3 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB07599EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB07599
Anti-X-arrestin / arrestin 3 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: X-arrestin / arrestin 3
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité