Anti-EPB41L4A Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB08238EA 194 EUR InStock
EVBIEB08238
Anti-EPB41L4A Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EPB41L4A (erythrocyte membrane protein band 4.1 like 4A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité