Anti-APOL6 Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB08771EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB08771
Anti-APOL6 Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: APOL6 (apolipoprotein L, 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité