Anti-SLC22A17 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB08816EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB08816
Anti-SLC22A17 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC22A17 (solute carrier family 22, member 17)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité