Anti-CCL11 Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB08974EA 194 EUR InStock
EVBIEB08974
Anti-CCL11 Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCL11 (chemokine (C-C motif) ligand 11)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité