Anti-FRMPD1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB09075EA 194 EUR InStock
EVBIEB09075
Anti-FRMPD1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FRMPD1 (FERM and PDZ domain containing 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité